Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente Flagella-Salmonellen-Antiseren H
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests zur Serotypisierung von Salmonellen-Isolaten gemäß Kauffmann-White-Klassifizierung. Pro-Lab Diagnostics™ monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren beinhalten ein umfassendes Sortiment an monovalenten Salmonella-Antigenen, die in kostengünstigen 3.0 ml-Flaschen geliefert werden.
105.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | W.H.O. |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren |
Produkttyp | Antiserum |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests |
Verpackungsart | Tropfflasche |
Produktcode | Marke | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Güte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11999084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6115 |
Antigenfaktor eh |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11979084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6113 |
Antigen Faktor d |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11929094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6118 |
Antigenfaktor h |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11959094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6122 |
Antigen Faktor gm |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11989094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6125 |
Antigenfaktor u |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11999094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6126 |
Antigenfaktor s |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11919104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6128 |
Antigenfaktor t |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11929104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6129 |
Antigenfaktor f |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11939104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6131 |
Antigenfaktor q |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11959104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6134 |
Antigen Faktor km |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11979104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6136 |
Antigen Faktor l, w |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11989104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6137 |
Antigenfaktor l, v |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11919114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6140 |
Antigenfaktor z13 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11989114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6147 |
Antigenfaktor z24 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11999114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6148 |
Antigenfaktor z32 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11919124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6151 |
Antigenfaktor z29 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11929124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6153 |
Antigenfaktor 2 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11939124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6154 |
Antigenfaktor 5 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11969124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6157 |
Antigenfaktor z6 |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11909094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6116 |
Antigenfaktor enx |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Während polyvalente O (somatische) Antiseren bei der anfänglichen Serogruppierung helfen, wird die vollständige Identifizierung von O-Antigenen mit monovalent-spezifischen O-Antiseren erreicht. Der Serotyp der Salmonella-Isolate kann dann mit H (Flagella)-Antiseren bestimmt werden.
- Gebrauchsfertige verdünnte Antiseren mit 0.01 % Thimerosal als Konservierungsmittel
- Hergestellt unter Verwendung von Referenzstämmen, die gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation hergestellt wurden
- Zertifizierte Leistung des Referenzzentrums
- In farbcodierten Tropfflaschen
- Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Spezifikation
W.H.O. | |
Antiserum | |
Tropfflasche | |
Agglutination |
2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren | |
Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests | |
3,0 mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre