Learn More
Monoethanolamin-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12912155
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Monoethanolamin-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12912155
100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12912155
Marke: Fisher Chemical A 028 100
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 141-43-5
Summenformel C2H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 61.08
MDL-Nummer MFCD00008183
InChI-Schlüssel HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC-Name 2-Aminoethanol
SMILES NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monoethanolamin
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Monoethanolamin-Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >