Learn More
Einwertiges Element - Hg für ICP/MS 1 mg/l, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12996203
Zum Warenkorb hinzufügen
Einwertiges Element - Hg für ICP/MS 1 mg/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12996203 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12996203
Marke: Fisher Chemical MS 013 100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 mg/l
Typ ICP/MS-Kalibrierung – Standardlösung mit mehreren Elementen
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1109135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2025 Catalog NumberMS 013 100
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Einwertiges Element - Hg für ICP/MS 1 mg/l, Fisher Chemical™ >