Learn More
Gibco™ Monkey (cynomolgus) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Male
Affe (Javaneraffe) Kryokonservierte Hepatozyten, Plattierbar Männlich
Marke:  Gibco™ MKCP10
Artikelnummer. 18795505
  • 1162.00 CHF / 1.50 Milliliter
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese plattierbaren kryokonservierten Hepatozyten männlicher Javaneraffen wurden für allgemeine Aktivitäten mit Phase-I- und Phase-II-Arzneimittelmetabolisierungsenzymen charakterisiert.
Zellen pro Fläschchen: 4 bis 8 Millionen
Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, in-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.
Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
  • Enzymaktivitäten der Phase I und II
  • Richtige Morphologie
  • Viabilitäten im Allgemeinen > 75 %
  • Adhäsionseffizienz
  • Bildung und Integrität von Monolayern
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
    Weiterführende Links:
    Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten
    Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.
    Hinweis:
    Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    In einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C lagern.
    Kryokonserviert
    Affe
    4 bis 8 x 10^6
    Hepatozyt
    Hepatozytenzelle
    Männlich
    Einzelner Spender
    Gibco™
    1 Röhrchen