Learn More
Molybdänsäure, MoO3 85 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Molybdänsäure wird als Vorstufe bei der Herstellung von Ammoniummolybdat-Tetrahydrat und Molybdän(IV)-sulfid verwendet. Das Gemisch aus Molybdänsäure in konzentrierter Schwefelsäure wird als Froehde-Reagenz bezeichnet, das in der analytischen Chemie für den Nachweis von Alkaloiden verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Ammoniumhydroxid, Alkali und Ammoniak. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdic acid |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | MoO3 85% min |
Dichte | 3.1 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247586 | Analysenzertifikat | 07/08/2023 | A10537.0E,A10537.36,A10537.22 |
10240731 | Analysenzertifikat | 30/05/2022 | A10537.0E,A10537.36,A10537.22 |
10162648 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10537.0E,A10537.36,A10537.22 |
10158269 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10537.0E,A10537.36,A10537.22 |
10207997 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10537.0E,A10537.36,A10537.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Molybdic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: molybdic acid