Learn More
Molybdändraht, 1.6 mm (0.063 Zoll) im Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309468
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdändraht, 1.6 mm (0.063 Zoll) im Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309468
5 m
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Artikelnummer. 11309468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043311.G5
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum wire
Namenshinweis 1.6mm (0.063 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 m
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈20.5g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ25L005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
ChargennummerR28B043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
ChargennummerF04L13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
ChargennummerJ21Q109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
ChargennummerN12G050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043311.G1,043311.G5,043311.G9
Name des Produkts
Molybdändraht, 1.6 mm (0.063 Zoll) im Durchmesser, geglüht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >