Learn More
Molybdändraht, 1.58 mm (0.0625 Zoll) Durchmesser, geglüht, ≥99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15406705
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdändraht, 1.58 mm (0.0625 Zoll) Durchmesser, geglüht, ≥99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406705
10 m
Click to view available options
Menge:
10 m
5 m
Artikelnummer. 15406705
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045055.G6
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum wire
Namenshinweis 1.58mm (0.0625 in.) dia., Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 m
Reinheit (%) ≥99.9%
Gewicht ≈20.2g/m
Form Draht
Name des Produkts
Molybdändraht, 1.58 mm (0.0625 Zoll) Durchmesser, geglüht, ≥99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >