Learn More
Molybdän(VI)-oxid, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis ohne W), W 300 ppm max., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
210.00 CHF - 603.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-27-5
Summenformel MoO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.95
MDL-Nummer MFCD00003469
InChI-Schlüssel JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC-Name Trioxomolybdän
SMILES O=[Mo](=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11376927
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010812.14
25 g
210.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11386927
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010812.22
100 g
603.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Its chief application is as an oxidation catalyst and as a raw material for the production of molybdenum metal. It is a Precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. Molybdenum trioxide has also been suggested as a potential anti-microbial agent, e.g., in polymers. In contact with water, it forms H+ ions that can kill bacteria effectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H351-H319-H335
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
Gehäuse H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TOXISCHER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 215-204-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QA4725000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Molybdän(VI)-oxid, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis ohne W), W 300 ppm max., Thermo Scientific Chemicals