Learn More
Molybdän(VI)-Oxid-Bis(2,4-Pentandionat), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Forms a functional model compound for the study of oxotransferase molybdenum enzymes. Mild catalyst for the deprotection of acetals in high yield. Catalyzes high yield oxidation of secondary alcohols to ketones with sodium percarbonate and phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate) |
Schmelzpunkt | ∼185°C (decomposition) |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 g |
Formelmasse | 326.16 |
Reinheit (%) | 99% |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464322 | Analysenzertifikat | 24/09/2024 | 044140.04,044140.09,044140.18 |
A0453506 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | 044140.04,044140.09,044140.18 |
P07I079 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 044140.04,044140.09,044140.18 |
A02P07 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044140.04,044140.09,044140.18 |
W12A022 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 044140.04,044140.09,044140.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Dioxobis(pentane-2,4-dionato-O,O)molybdenum