Learn More
Molybdän(V)Isopropoxid, 99.6 % (m.b.), 5 % w/v in IPA, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used in the preparations of nanomaterials and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum(V) isopropoxide |
Farbe | Gelb bis Braun |
Flammpunkt | 12°C (54°F) |
Geruch | Alkoholähnlich |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
Strukturformel | Mo[OCH(CH3)2]5 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1219 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y11G018 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 041836.AC |
W24B023 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 041836.AC,041836.AE |
C18N20 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041836.AC,041836.AE |
A29S058 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041836.AC,041836.AE |
H26Z033 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041836.AC,041836.AE |