Learn More
Molybdänsilizid, Mo 61 % min., typischerweise 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12136-78-6 | MoSi2 | 152.12 g/mol
91.00 CHF - 319.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12136-78-6
Summenformel MoSi2
Molekulargewicht (g/mol) 152.12
MDL-Nummer MFCD00151535
InChI-Schlüssel YXTPWUNVHCYOSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disilicide, molybdenum silicide, ms silicide, molybdenum-silicide, molybdenum silicide, mo5si3, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thickMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6336985
IUPAC-Name bis($l^{2}-silanyliden)Molybdän
SMILES [Si]=[Mo]=[Si]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347257
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011549.18
50 g
91.00 CHF
50 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11357257
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011549.30
250 g
319.00 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In electrical resistors, in protective coatings at high temperatures, and in engine parts in space vehiclesMolybdenum silicide is used in electric furnaces, glass, steel, electronics and ceramics industries. It finds application in heat treatment materials. It is also used in microelectronics as a contact material. Further, it serves as a dry lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In elektrischen Widerständen, in Schutzbeschichtungen bei hohen Temperaturen und in Motorteilen in Raumfahrzeugen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-231-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Molybdänsilizid, Mo 61 % min., typischerweise 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals