Learn More
Molybdänstab, 3.17 mm (0.125 in.) Durchmesser, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346727
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänstab, 3.17 mm (0.125 in.) Durchmesser, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346727
50 cm
Click to view available options
Menge:
50 cm
5 x 50 cm
Artikelnummer. 11346727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010032.BW
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum rod
Namenshinweis 3.17mm (0.125 in.) dia., Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 cm
Reinheit (%) 99.95%
Gewicht ≈0.72g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN08I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number010032.VP,010032.BW
ChargennummerQ08I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number010032.VP,010032.BW
ChargennummerQ08I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number010032.VP,010032.BW
ChargennummerD26Q25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010032.VP,010032.BW
ChargennummerM04D043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010032.VP,010032.BW
Name des Produkts
Molybdänstab, 3.17 mm (0.125 in.) Durchmesser, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >