Learn More
Molybdänpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis ohne W), W < 1000 ppm Artikelnummer.: 11302068
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdänpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis ohne W), W < 1000 ppm
Artikelnummer. 11302068
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11302068
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012972.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum powder
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne W), W <1000 ppm
UN-Nummer UN3089
Menge 100 g
Reinheit (%) 99.9975%
Güte Puratronic™
Netzgröße −22 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM16E051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number012972.22,012971.22,012971.06
ChargennummerQ08F056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012972.22,012971.22,012971.06
Chargennummer21827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012972.22,012971.22,012971.06
Chargennummer21252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number012972.22,012971.22,012971.06
ChargennummerE13T025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number012972.22,012971.22,012971.06
Name des Produkts
Molybdänpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.9975 % (Metallbasis ohne W), W < 1000 ppm >