Learn More
Molybdän, Plasma-Standardlösung, Mo 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum |
Namenshinweis | Mo 1000μg/mL |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 100 mL |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1562857 | Analysenzertifikat | 22/05/2025 | 035758.AE,035758.AD,035758.AP |
1525278 | Analysenzertifikat | 13/03/2025 | 035758.AE,035758.AD,035758.AP |
1521939 | Analysenzertifikat | 13/03/2025 | 035758.AE,035758.AD,035758.AP |
1525279 | Analysenzertifikat | 13/03/2025 | 035758.AE,035758.AD,035758.AP |
1538953 | Analysenzertifikat | 11/03/2025 | 035758.AE,035758.AD,035758.AP |