Learn More
Molybdän, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Mo 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389007
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Mo 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389007
100 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11389007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038726.AE
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Verpackung Kunststoffflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1550408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number038726.AP,038726.AD,038726.AE
Chargennummer1490804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number038726.AP,038726.AE
Chargennummer1446157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog Number038726.AP,038726.AE
Chargennummer1431467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number038726.AP,038726.AE
Chargennummer1408355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog Number038726.AP,038726.AD,038726.AE
Name des Produkts
Molybdän, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Mo 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >