Learn More
Molybdän-Pellet, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366688
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molybdän-Pellet, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366688
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11366688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013242.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ca. 12.5 x 18 x 25 mm, heiß gedrückt, Dichte ca. 8.0 g/cm3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Namenshinweis Hot Pressed
Aussehen Dark gray pellet
Dichte 10.22g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Name des Produkts
Molybdän-Pellet, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >