Learn More
Molybdän(IV)sulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is widely used as a solid lubricant .It finds applications mainly as Intermediates, Process regulators, Processing aids. Employed as a co catalyst for desulfurization in petrochemistry. As a catalyst in the electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum(IV) sulfide |
Schmelzpunkt | 1185°C |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water and dilute acids |
IUPAC-Name | Bis(sulfanyliden)molybdän |
Formelmasse | 160.08 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R28L040 | Analysenzertifikat | 29/05/2025 | 012213.A1,012213.30 |
T24K009 | Analysenzertifikat | 30/07/2024 | 012213.A1,012213.30 |
T12J001 | Analysenzertifikat | 19/07/2023 | 012213,012213.A1,012213.30 |
P02J022 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 012213.30 |
S28I047 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | 012213.A1,012213.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Molybdenum(IV) sulfide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Molybdenum (IV) sulfide