Learn More
Molybdän(IV)-sulfid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
98.30 CHF - 1185.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1317-33-5
Summenformel MoS2
Molekulargewicht (g/mol) 160.07
InChI-Schlüssel CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)molybdän
SMILES S=[Mo]=S
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10032670
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
215781000
100 g Glasflasche
98.30 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10328160
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
215785000
500 g Glasflasche
325.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11954221
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
215780025
2.5 kg Kunststofftrommel
1185.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Molybdän(IV)-sulfid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals