Learn More
Molybdän(IV)-selenid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12058-18-3 | MoSe2 | 253.892 g/mol
96.50 CHF - 336.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12058-18-3
Summenformel MoSe2
Molekulargewicht (g/mol) 253.892
MDL-Nummer MFCD00014216
InChI-Schlüssel MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum diselenide, molybdenum selenide, molybdenum iv selenide, diselanylidenemolybdenum, bis selanylidene molybdenum, molybdenum diselenide, crystal, molybdenum iv selenide trace metals basis 5g
PubChem CID 82894
IUPAC-Name Bis(selanyliden)molybdän
SMILES [Se]=[Mo]=[Se]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11302208
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013112.06
5 g
96.50 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11312208
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013112.14
25 g
336.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Molybdenum(IV) selenide is used in transistors and photodetectors. It is also used as a solid lubricant. Further, it is used in piezoelectric and solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9, Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-027-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Molybdän(IV)-selenid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals