Learn More
Molybdän(III)-chlorid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13478-18-7 | Cl3Mo | 202.3 g/mol
99.40 CHF - 390.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13478-18-7 |
---|---|
Summenformel | Cl3Mo |
Molekulargewicht (g/mol) | 202.3 |
MDL-Nummer | MFCD00014214 |
InChI-Schlüssel | ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chlorideMehr anzeigen |
PubChem CID | 83515 |
ChEBI | CHEBI:30626 |
IUPAC-Name | Molybdäntrichlorid |
SMILES | Cl[Mo](Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11321569
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014034.04 |
2 g |
99.40 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11331569
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014034.09 |
10 g |
390.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Molybdenum(III) chloride reacts with tetrahydrothiophene to form complexes, which catalyze the polymerization and cyclotrimerization of alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13478-18-7 | |
202.3 | |
ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K | |
83515 | |
Molybdäntrichlorid |
Cl3Mo | |
MFCD00014214 | |
molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chlorideMehr anzeigen | |
CHEBI:30626 | |
Cl[Mo](Cl)Cl |
Spezifikation
Molybdenum(III) chloride | |
13478-18-7 | |
Pulver | |
Cl3Mo | |
UN3260 | |
Soluble in nitric acid and sulfuric acid. Insoluble in water and dilute hydrochloric acid. Slightly soluble in ethanol and diethyl ether. | |
Cl[Mo](Cl)Cl | |
202.3 | |
CHEBI:30626 | |
99.5% | |
Air and moisture sensitive |
(decomposition) | |
Rot | |
(Metallbasis) | |
MFCD00014214 | |
molybdenum trichloride, molybdenum iii chloride, molybdenum chloride mocl3, mocl3, trichloridomolybdenum, acmc-1bwlx, molybdenum 3+ chloride | |
ZSSVQAGPXAAOPV-UHFFFAOYSA-K | |
Molybdäntrichlorid | |
83515 | |
202.32 | |
Acidic |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-775-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QA4681400
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern