Learn More
Molybdän-Gaze, 40 Mesh gewebt aus Draht mit 0.13 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum gauze |
Namenshinweis | 40 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire |
Menge | 75 x 75 mm |
Netzgröße | 40 Mesh |
Form | Drahtgewebe |
Name des Produkts
Molybdän-Gaze, 40 Mesh gewebt aus Draht mit 0.13 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur