Learn More
Molybdän-Gaze, 20 Mesh gewebt aus Draht mit 0.305 mm (0.012 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum gauze |
Namenshinweis | Woven from 0.305mm (0.012 in.) dia. wire |
Menge | 75 x 75 mm |
Netzgröße | 20 Mesh |
Form | Drahtgewebe |
Name des Produkts
Molybdän-Gaze, 20 Mesh gewebt aus Draht mit 0.305 mm (0.012 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur