Learn More
Molybdänfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
75.15 CHF - 453.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11395729
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010046.FI
50 x 50 mm
75.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11336757
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010046.GH
100 x 100 mm
158.00 CHF
1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
11346757
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
010046.GW
200 x 200 mm
453.00 CHF
1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Molybdänfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals