Learn More
Molybdänfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Molybdenum foil |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 100 x 100 mm |
Reinheit (%) | 99.95% |
Gewicht | ≈25.6g/100x100mm |
Form | Folie |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Molybdänfolie, 0.25 mm (0.01 in.) Dicke, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido