Learn More
Molybdänborid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12006-98-3 | BMo | 106.76 g/mol
85.90 CHF - 285.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12006-98-3
Summenformel BMo
Molekulargewicht (g/mol) 106.76
MDL-Nummer MFCD00014219
InChI-Schlüssel LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum boride, molybdenum boride mob, molybdenumylidyneborane, molybdenum monoboride, molybdenum boride mono , mob, molybdenum boride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 82790
IUPAC-Name Boranylidynemolybdän
SMILES B#[Mo]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11367407
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012563.14
25 g
85.90 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11347407
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012563.22
100 g
285.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Molybdenum borides have been used as hard coating materials for high temperature structural applications, and also in the form of MoB/CoCr cermet coatings. It is also used as a brazing material especially in electric components. Molybdenum boride has potential industrial applications such as abrasive, corrosion resistant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-492-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Molybdänborid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals