Learn More
Molybdänit, natürlich vorkommendes Mineral, Körner, ≈ 0.06 bis 0.19 Zoll, Thermo Scientific Chemicals
Wird für Dünnschliffpräparate, XRD und Mikrosonden-Standards und zur Identifizierung unbekannter Mineralien verwendet
40.88 CHF - 451.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1309-56-4 |
---|---|
Summenformel | MoS2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 160.07 |
MDL-Nummer | MFCD00003470 |
InChI-Schlüssel | CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z |
PubChem CID | 14823 |
ChEBI | CHEBI:30704 |
IUPAC-Name | Bis(sulfanyliden)molybdän |
SMILES | S=[Mo]=S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11325357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042642.03 |
1 g | N/A | |||||||
11345357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042642.06 |
5 g |
133.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11335357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042642.14 |
25 g |
451.25 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Molybdenite, naturally occurring mineral, grains, is used for grain mounts, XRD and microprobe standards, as well as identification of unknown minerals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1309-56-4 | |
160.07 | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
14823 | |
Bis(sulfanyliden)molybdän |
MoS2 | |
MFCD00003470 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CHEBI:30704 | |
S=[Mo]=S |
Spezifikation
Molybdenite | |
MoS2 | |
molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z | |
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N | |
Bis(sulfanyliden)molybdän | |
14823 | |
160.07 |
1309-56-4 | |
MFCD00003470 | |
Soluble in sulfuric and nitric acid | |
S=[Mo]=S | |
160.07 | |
CHEBI:30704 | |
Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-172-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen