Learn More
Molekularsiebe 5A, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10572601
Zum Warenkorb hinzufügen
Molekularsiebe 5A, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572601
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10572601
Marke: Thermo Scientific Acros 197295000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69912-79-4
Summenformel AlNaO6Si2
Molekulargewicht (g/mol) 202.14
MDL-Nummer MFCD00147627
InChI-Schlüssel URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 5A
Farbe Beige bis grau oder braun
Namenshinweis 5A, 8 to 12 mesh
Schüttdichte 680 to 760g/L
Verpackung Glasflasche
Restwasser 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Wasseradsorption 20% min. (50% rH, 20°C, 24 Hrs.)
Menge 500 g
Physikalische Form Granulate
IUPAC-Name Molekularsieb 5A
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0443785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number197295000,197290050
ChargennummerA0466625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number197295000,197290050
ChargennummerA0462427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number197295000,197290050
ChargennummerA0460567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Catalog Number197295000,197290050
ChargennummerA0455062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number197295000,197290050
Name des Produkts
Molekularsiebe 5A, 8 bis 12 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >