Learn More
Molekularsiebe, 4 A, 1 bis 2 mm (0.04 bis 0.08 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar L05454.30
46.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 250 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11337455
  • 47.95 CHF / 250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Molecular sieves, 4 Å is used to absorb molecules as large as butane. It is utilized for the separation of natural gas, liquified petroleum gas (LPG) and alkenes. It finds application in the refining and purification of liquid and gases. It is also used for drying and purification of air, inert gases and solvents. It is actively involved to remove methanol, carbon dioxide and ammonia from fluid streams. It plays a vital role to remove heavy metal ions available in water. It is also used as a soap forming agent and as a detergent auxiliary. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ02L049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL05454.0I,L05454.30,L05454.0B
ChargennummerQ26K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberL05454.0I,L05454.30,L05454.0B
Chargennummer10120166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL05454.0I,L05454.30,L05454.0B
Chargennummer10144722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL05454.0I,L05454.30,L05454.0B
ChargennummerU15E023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL05454.0I,L05454.30,L05454.0B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molekularsiebe, 4 A, 1 bis 2 mm (0.04 bis 0.08 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals > 250 g