Learn More
Molekularsiebe 4A, 4 bis 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10541261
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molekularsiebe 4A, 4 bis 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10541261
Marke: Thermo Scientific Acros 197265000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Trockenmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70955-01-0
Summenformel C20H25FN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 440.42
MDL-Nummer MFCD00131613
InChI-Schlüssel FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 73906282
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molecular sieves 4A
Farbe Farblos bis hellgelb
Schüttdichte 660 to 760g/L
Verpackung Glasflasche
Restwasser 1.5% max.
Wasseradsorption 20% min.
Menge 500 g
Physikalische Form Lösung
IUPAC-Name (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-(3-fluorphenyl)propanoyl]amino]-5-methoxy-4-methoxycarbonyl-3-methyl-5-oxopentansäure
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number197265000,197260050
ChargennummerA0452058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number197265000,197260050
ChargennummerA0394653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number197265000,197260050
ChargennummerA0400186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number197265000,197260050
ChargennummerA0414398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number197265000,197260050
Name des Produkts
Molekularsiebe 4A, 4 bis 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >