Learn More
Molekularsiebe, 4 A, 3 bis 5 mm (0.12 bis 0.20 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar L05466.0I
450.87 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5000 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11449820
  • 464.00 CHF / 5000 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Molecular sieves, 4A, 3-5 mm (0.12-0.20in) beads are useful in general gas drying applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL05466.0I,L05466.30,L05466.0B
Chargennummer10239254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL05466.0I,L05466.30,L05466.0B
Chargennummer10244124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2022 Catalog NumberL05466.0I,L05466.30,L05466.0B
Chargennummer5001V110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL05466.0I,L05466.30,L05466.0B
Chargennummer10146085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL05466.0I,L05466.30,L05466.0B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molekularsiebe, 4 A, 3 bis 5 mm (0.12 bis 0.20 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals > 5000 g