Learn More
Molekularsiebe, 4 A, 0.4 bis 0.8 mm (0.02 bis 0.03 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar L05512.0B
134.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1000 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11337475
  • 139.00 CHF / 1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Molecular sieves, 4A, 3-5 mm (0.12-0.20in) beads are useful in general gas drying applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR10D006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog NumberL05512.0B,L05512.30
ChargennummerY18K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberL05512.0B,L05512.30
ChargennummerN12K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberL05512.0B,L05512.30
ChargennummerN29K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberL05512.0B,L05512.30
ChargennummerW07J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog NumberL05512.0B,L05512.30
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molekularsiebe, 4 A, 0.4 bis 0.8 mm (0.02 bis 0.03 Zoll) Beads, Thermo Scientific Chemicals > 1000 g