Learn More
Molekularsiebe, 3 A, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar B21165.0I
351.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5000 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11444657
  • 361.00 CHF / 5000 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Molecular sieves, 3A is used as a desiccant in petroleum and chemical industries. It is useful for drying unsaturated hydrocarbons such as ethylene, propylene and butadiene. It is also used in the removal of water from ethanol. It finds application in the drying of certain chemicals namely ethanol, refrigerants and natural gas. It plays an important role in selective adsorption of water in insulated glass (IG) and polyurethane. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/12/2024 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Chargennummer10237905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Chargennummer10231106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Chargennummer10244107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Chargennummer10212662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21165.30,B21165.0I,B21165.0B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molekularsiebe, 3 A, Pulver, Thermo Scientific Chemicals > 5000 g