Learn More
Molekularsiebe 3A, deuteriert, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Acros 432150250
198.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Trockenmittel
Spezifikation
Molecular sieves 3A, deuterated | |
99.8% min. (atom D) | |
Granulate |
Beige | |
25 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molekularsiebe 3A, deuteriert, Thermo Scientific™ > 25 g; Glasflasche