Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ DiO Zellkennzeichnungslösung
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie
Marke:  Invitrogen™ V22886
340.48 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10023132
  • 448.00 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Vybrant DiO Zellmarkierungslösung ist eine Lösung zur farblichen Kennzeichnung von Zellen, die normalen Kulturmedien hinzugefügt werden kann, um suspendierte oder anhaftende Kulturzellen für die Verwendung in Zellfusions-, Zelladhäsions- und Zellmigrationsanwendungen einheitlich zu kennzeichnen.
Zellanalyse, Zellproliferation, Zelltracing & Tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, allgemeines Zelltracing, mikrobielles Tracking, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Fluoreszent
Raumtemperatur
Zellenetikettierungslösung
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
1 mL
Vybrant™
Fluorescent Dye
Zellmembranen und Lipide, Lipids
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3050026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog NumberV22886,V22886_LITL18 PROMO
Chargennummer2836729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberV22886,V22886_LITL18 PROMO
Chargennummer2174897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2020 Catalog NumberV22886,V22886_LITL18 PROMO
Chargennummer2098887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2019 Catalog NumberV22886,V22886_LITL18 PROMO
Chargennummer1921374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2017 Catalog NumberV22886,V22886_LITL18 PROMO
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-31
    Neues Angebot
    Jetzt kaufen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24154
    Gültig bis zum2025-02-28
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.01.2025 und dem 28.02.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Vybrant™ DiO Zellkennzeichnungslösung > 1 ml