Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ DiD Zellmarkierungslösung
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie
Marke:  Invitrogen™ V22887
342.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
437.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10798263
  • 455.00 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Vybrant DiD Zellmarkierungslösung ist eine Lösung zur farblichen Kennzeichnung von Zellen, die normalen Kulturmedien hinzugefügt werden kann, um suspendierte oder anhaftende Kulturzellen für die Verwendung in Zellfusions-, Zelladhäsions- und Zellmigrationsanwendungen einheitlich zu kennzeichnen.
Zellanalyse, Zellproliferation, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, allgemeines Zelltracing, mikrobielles Tracking, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Fluoreszent
Raumtemperatur
Zellmarkierungslösung
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
1 mL
Vybrant™
Fluorescent Dye
Zellmembranen & Lipide, Lipids
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2024 Catalog NumberV22887
Chargennummer2795235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2023 Catalog NumberV22887
Chargennummer2575953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2023 Catalog NumberV22887
Chargennummer2420663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2022 Catalog NumberV22887
Chargennummer2383842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2021 Catalog NumberV22887
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Vybrant™ DiD Zellmarkierungslösung > 1 ml