Learn More
Invitrogen™ Albumin from Bovine Serum (BSA), Texas Red™ conjugate
Suited for applications in which well-defined molecular weight tracers are needed
Marke: Invitrogen™ A23017
301.72 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
340.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Applications include studying rate of endocytosis and exocytosis and following intracellular protein processing
Cell Analysis, Cell Tracing and Tracking, Cellular Imaging, General Cell Tracing, Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Staining and Detection
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
Spezifikation
5 mg | |
Bovine | |
Classic Dyes | |
Lyophilized | |
Texas Red™ |
Texas Red | |
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. | |
Room Temperature | |
Albumin Proteins |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31