Learn More
Invitrogen™ Texas Red™ 1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycerin-3-Phosphoethanolamin, Triethylammoniumsalz (Texas Red™ DHPE)
Ein Phospholipid
Marke:  Invitrogen™ T1395MP
422.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
447.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10338022
  • 578.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Texas Red 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycerol-3-phosphoethanolamin Triethylammoniumsalz (Texas Red DHPE) ist an der Kopfgruppe mit dem hellen, rot fluoreszierenden Farbstoff Texas Red (Anregungs-/Emissionsmaxima ∽595/615 nm) markiert.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phospholipids
1381.85
Texas Red™
1 mg
Fest
583/601 nm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2946763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog NumberT1395MP
Chargennummer2770861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog NumberT1395MP
Chargennummer2497579 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 Catalog NumberT1395MP
Chargennummer2369105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2021 Catalog NumberT1395MP
Chargennummer2274776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2020 Catalog NumberT1395MP
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Texas Red™ 1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycerin-3-Phosphoethanolamin, Triethylammoniumsalz (Texas Red™ DHPE) > 1 mg