Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Microspheres, 1.0 μm, fluorescent blue/green/orange/dark red
Beads, die jeweils vier gut getrennte Anregungs-/Emissionsspitzen aufweisen
Marke: Invitrogen™ T7282
660.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchgehend mit vier verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen gefärbt
- Anregungs-/Emissionsspitzen: 360/430 nm (blau), 505/515 nm (grün), 560/580 nm (orange) und 660/680 nm (dunkelrot)
- Erleichtern die Kalibrierung von konventionellen Fluoreszenz-Mikroskopen, konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopen und entsprechenden bildverarbeitenden Geräten für wissenschaftliche und kommerzielle Bildgebung, insbesondere bei mehrfarbigen Anwendungen.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Konfokalmikroskop-Kalibrierung, Fluoreszenzmikroskop-Kalibrierung | |
Orange, Dunkelrot, Blau, Grün, Dark Red, Blue, Green | |
Suspensions-Beads | |
38 ml | |
1 μm |
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Mikrokugel | |
TetraSpeck™ | |
Raumtemperatur |