Learn More
Invitrogen™ TetraSpeck™ Microspheres, 0.5 μm, fluorescent blue/green/orange/dark red
Beads, die jeweils vier gut getrennte Anregungs-/Emissionsspitzen aufweisen
Marke:  Invitrogen™ T7281
Artikelnummer. 10083332
  • 816.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Durchgehend mit vier verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen gefärbt
  • Anregungs-/Emissionsspitzen: 360/430 nm (blau), 505/515 nm (grün), 560/580 nm (orange) und 660/680 nm (dunkelrot)
  • Erleichtern die Kalibrierung von konventionellen Fluoreszenz-Mikroskopen, konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopen und entsprechenden bildverarbeitenden Geräten für wissenschaftliche und kommerzielle Bildgebung, insbesondere bei mehrfarbigen Anwendungen.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konfokalmikroskop-Kalibrierung, Fluoreszenzmikroskop-Kalibrierung
Orange, Dunkelrot, Blau, Grün, Dark Red, Blue, Green
Suspensions-Beads
38 ml
0,5 μm
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Mikrokugel
TetraSpeck™
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2872024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2024 Catalog NumberT7281
Chargennummer2611653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2023 Catalog NumberT7281
Chargennummer2542361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2022 Catalog NumberT7281
Chargennummer2335532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2022 Catalog NumberT7281
Chargennummer2333148 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2021 Catalog NumberT7281
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ TetraSpeck™ Microspheres, 0.5 μm, fluorescent blue/green/orange/dark red > 0,5 um