Learn More
Invitrogen™ Tali™ Cell Cycle Kit
Bequeme und genaue Bestimmung des Prozentsatzes der Zellen in jeder Phase des Zellzyklus
Marke: Invitrogen™ A10798
140.58 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21956" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 1 Flasche
Beschreibung
Das TaliCell Cycle-Kit enthält ein gebrauchsfertiges Reagenz, das mit dem TaliImage-basierten Zytometer verwendet werden kann. Dieses Einadditionsreagenz besteht aus Propidiumjodid (PI), RNase A und Triton X-100.
Das TaliCell Cycle-Kit bietet einen einfachen Arbeitsablauf:
- Vorgemischtes Reagenz kann bei Raumtemperatur gelagert und verwendet werden, wenn Ihre Zellen bereit sind
- Fixieren Sie einfach Ihre Zellen, fügen Sie das Reagenz hinzu, inkubieren und visualisieren Sie
- Zellzyklusdaten können auf dem Tali-Gerät analysiert oder als .csv- oder .fcs-Datei zur Analyse mit verschiedenen Modellierungssoftware exportiert werden
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, DNA-Replikation und -Reparatur, allgemeines Zell-Tracing, Bildgebungszytometrie
Spezifikation
Zellzyklus-Kit | |
Fluoreszent | |
1 Flasche, bei Raumtemperatur aufbewahren. | |
Säugetierzellen | |
Flasche | |
50 Assays |
Säugetierzelle | |
Tali™ bildbasiertes Durchflusszytometer, Tali™ bildbasiertes Durchflusszytometer | |
Rot | |
Propidiumiodid | |
Tali™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.