Learn More
Invitrogen™ Sulforhodamine B
Wasserlösliche, nicht fixierbare rot fluoreszierende polare Markierungssubstanz (Anregung/Emission maximal ca. 565586/ nm)
Marke:  Invitrogen™ S1307
393.68 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
444.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11520666
  • 540.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann zur Untersuchung der neuronalen Morphologie, zur Vorbereitung fluoreszenter Liposome, zur Untersuchung der Zellzellkommunikation und nach der Aufnahme und Fusion von Phagosom-Lysom verwendet werden
Zellanalyse, Zell-Tracing und -Tracking, allgemeines Zell-Tracing, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Fluoreszenzmikroskop
Fluoreszent
Sulforhodamin B
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt
5 g
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Sulforhodamine B > 5g