Learn More
Invitrogen™ Sodium Green™, Tetra (Tetramethylammonium) Salt, cell impermeant
Mit sichtbarem Licht erregbarer Na+-Indikator
Marke: Invitrogen™ S6900
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Fluoreszenzmikroskop und Durchflusszytometer
- Fluoreszente Farbstoffbasis mit Natriumindikator
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung, Natrium- und Kaliumnachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer | |
Natriumindikator | |
1 mg |
Fluoreszent | |
Natriumindikator | |
Sodium Green™ | |
Raumtemperatur |