Learn More
Invitrogen™ Secure-Seal™ Spacer, one well, 20 mm diameter, 0.12 mm deep
Abnehmbare hydrophobe Barriere, die Flexibilität für die Isolierung von Proben bietet
Marke:  Invitrogen™ S24736
Artikelnummer. 10206932
  • 469.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Barrieren können zur Isolierung von Zellen verwendet werden, die in Kulturschalen wachsen, oder zur Trennung von Proben auf Mikroskopobjektträgern während Färbeverfahren
  • Silikonmaterial ist autoklavierbar und haftet auf jeder glatten Oberfläche
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abstandshalter
0,12 mm
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
SecureSeal™
20 mm
1 set
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Secure-Seal™ Spacer, one well, 20 mm diameter, 0.12 mm deep > Ein Well, 20 mm Durchmesser, 0,12 mm tief