Learn More
Invitrogen™ Secure-Seal™ Spacer, 8 wells, 9 mm diameter, 0.12 mm deep
Abnehmbare hydrophobe Barriere, die Flexibilität für die Isolierung von Proben bietet
Marke: Invitrogen™ S24737
Beschreibung
- Barrieren können zur Isolierung von Zellen verwendet werden, die in Kulturschalen wachsen, oder zur Trennung von Proben auf Mikroskopobjektträgern während Färbeverfahren
- Silikonmaterial ist autoklavierbar und haftet auf jeder glatten Oberfläche
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Abstandshalter | |
0,12 mm | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur |
SecureSeal™ | |
9 mm | |
1 set |