Learn More
Invitrogen™ Rhodamine 110, bis-(p-Tosyl-L-Glycyl-L-Prolyl-L-Arginine Amide)
Kann zur Thrombinmessung verwendet werden
Marke: Invitrogen™ R22124
785.84 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Molecular Probes™ Bisamid-Derivat von Rhodamin 110 (R110) ist ein empfindliches und selektives Substrat für die Assayierung von Proteasen in Lösung oder in lebenden Zellen. Diese fluorogenen Substrate enthalten eine Aminosäure oder ein Peptid, das kovalent mit jeder R110-Aminogruppe verbunden ist. Nach enzymatischer Spaltung wird das nicht fluoreszierende Bisamid-Substrat zuerst in das fluoreszierende Monoamid und dann R110 umgewandelt, wobei die Fluoreszenz weiter zunimmt. Das Substrat kann zur kontinuierlichen Messung der Enzymaktivität in Zellextrakten und gereinigten Enzympräparaten mit einem Fluorometer- oder Fluoreszenz-Mikrotiterplattenlesegerät verwendet werden oder für intrazelluläre Protease-Assays mit Analysen durch Durchflusszytometrie oder Fluoreszenzmikroskopie verwendet werden.
- Hat Spektraleigenschaften, die denen von Fluorescein ähneln, wodurch es mit standardmäßigen Fluorescein-Filtersätzen kompatibel ist
- Die Signal-Rausch-Verhältnisse sind aufgrund des hohen Extinktionskoeffizienten von R110 gut
- Im Gegensatz zu Fluorescein ist die Fluoreszenzintensität des Reaktionsprodukts Rhodamin 110 ab pH 3 bis 9 konstant
- Substratname: P-tosyl-Gly-Pro-Arg)2-R 110
- Geeignet für die Messung von: Thrombin
- Anregung/Emission des R110-Produkts: (498/521 nm)
- Membrangängig
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Membrangängig | |
Fluoreszent | |
2 mg | |
Peptid-basiertes Substrat | |
Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Fest | |
Caspase-Substrat | |
Thrombin | |
Raumtemperatur |