Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ Protein Assay Kit
Für eine einfache und genaue Proteinquantifizierung
Marke: Invitrogen™ Q33210
950.71 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
- Das Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte BSA-Standards.
- Verdünnen Sie einfach das Reagenz, laden Sie es in die Wells der Mikrotiterplatte, fügen Sie 1 bis -20 μl Probe hinzu, mischen Sie es und messen Sie die Fluoreszenz
- Der Assay ist für Proteine sehr selektiv und weist nur geringe Variationen von Protein zu Protein auf
- Der Assay wird bei Raumtemperatur durchgeführt und das Signal ist 3 Stunden lang stabil
- Häufige Kontaminanten, wie Salze, Lösungsmittel oder DNA — aber kein Reinigungsmittel — werden im Assay gut toleriert
- Quant-iT DNA-Assay-Kits (Q33120, Q33130) und ein Quant-iT RNA-Assay-Kit (Q33140) sind ebenfalls erhältlich
Proteinquantifizierung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. | |
Fluoreszenz | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
3919448 | |
1 Kit | |
Raumtemperatur |
Fluoreszierendes Protein-Assay | |
Quant-iT™ | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Konzentriertes Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte BSA-Standards | |
1 bis 20 μl | |
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). Vor Licht schützen. |