Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet, 13 cm x 18 cm, 0.5 mm thick
Für Vielseitigkeit und Flexibilität können Isolatoren einfach auf Maß zugeschnitten werden
Marke: Invitrogen™ P18178
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich entweder für spezifische Innenmaße oder als zu schneidendes Blattmaterial
- Isolatoren sind autoklavierbar und nicht-zytotoxisch
- Kann zum Isolieren von Zellen in Kulturschalen oder zum Trennen von Proben auf Mikroskopobjektträgern verwendet werden
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Silikonfolie | |
Silikon | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
13 cm x 18 cm |
Zellkultur | |
0,5 mm | |
0,5 mm | |
1 set | |
Press-to-Seal™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.