Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet with Adhesive, 13 cm x 18 cm, 0.5 mm thick
Abnehmbare hydrophobe Barrieren, die Flexibilität bei der Isolierung von Proben bei Forschungsanwendungen bieten
Marke: Invitrogen™ P24745
563.92 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Press-to-Seal Silikon-Isolatoren können zur Isolierung von Zellen verwendet werden, die in Kulturschalen wachsen, oder zur Trennung von Proben auf Mikroskopobjektträgern während Färbeverfahren Silikonmaterial ist autoklavierbar und haftet auf jeder glatten Oberfläche
- Abmessungen: 13 x 18 cm
- Stärke: 0,5 mm
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Press-to-Seal™ Silikonfolie | |
Zellkultur | |
0,5 mm | |
0,5 mm | |
1 set | |
Press-to-Seal™ |
Rot | |
Silikon | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
13 cm x 18 cm |