Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet, 13 cm x 18 cm, 1.0 mm thick
Für Vielseitigkeit und Flexibilität können Isolatoren einfach auf Maß zugeschnitten werden
Marke:  Invitrogen™ P18179
524.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10655983
  • 690.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich entweder für spezifische Innenmaße oder als zu schneidendes Blattmaterial
  • Isolatoren sind autoklavierbar und nicht-zytotoxisch
  • Kann zum Isolieren von Zellen in Kulturschalen oder zum Trennen von Proben auf Mikroskopobjektträgern verwendet werden
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikonfolie
Zellkultur
1 mm
1 mm
13 cm x 18 cm
Rot
Silikon
Bei Raumtemperatur lagern.
Raumtemperatur
Press-to-Seal™