Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, one well, 20 mm diameter, 0.5 mm deep
Abnehmbare hydrophobe Barrieren, die Flexibilität für die Isolierung von Proben bieten
Marke: Invitrogen™ P24740
342.76 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann zur Isolierung von Zellen verwendet werden, die in Kulturschalen wachsen, oder zur Trennung von Proben auf Mikroskopobjektträgern während Färbeverfahren
- Das Silikon ist autoklavierbar und haftet auf jeder glatten Oberfläche
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, IHC-Probenvorbereitung, IHC-Färbungsnachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Probenvorbereitung, Immunhistochemie (IHC)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Silikon-Isolator | |
Rot | |
Silikon | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
20 mm | |
1 set |
1 | |
Zellkultur | |
0,5 mm | |
0,5 mm | |
Raumtemperatur | |
Press-to-Seal™ |